Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande mångsidig genomskinlig polyesteretiketttejp för M6/M7-skrivare
Rough Surface Polyester-etiketter är idealiska för elektronisk PCB- och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand:  Brady™ 173693
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17891639
  • 2110.00 SEK / Paket med 750
Beräknad leverans: 19-11-2026
Beskrivning
  • Tillverkad av slitstark blank klar polyester med permanent akryllim
  • Etiketter är kemikalie-, olje- och vattenbeständiga
  • UL erkänd för utomhusbruk på glas, härdplast polyesterplast och polyvinylfluorid plastytor för att stödja identifiering av solpaneler
  • CSA accepteras
  • Drifttemperatur på -56 °C till +110 °C (-70 F °till +230 °F)
  • Tillverkad av B-432 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Klart
Utstansad
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering
Nej
Rektangel
-40 °C till +100 °C
0.102 mm
0,25 tum
19.05 mm
M6-10-432
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
750 Etiketter
-40 °F till +212 °F
0,004 tum.
0,25 x 0,75 tum
0,75 tum
6.35 mm