Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande, mångsidiga klara polyesteretiketter
Märk kretskort, paneler och utrustning med B-432 genomskinligt polyesteretikettmaterial, så att de applicerade ytfärgerna kan överföras runt den utskrivna etiketttexten. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ handhållen etikettmaskin.
Brand: Brady™ 170874
Description
- Idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler
- Tillverkad av tuff klar polyester som är resistent mot kemikalier, olja, vatten och extrema temperaturer
- Har ett permanent akryllim som är idealiskt för både släta och grova ytor
Specifications
| UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Genomskinlig, Klart | |
| Kassett (tejp) | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning, lagermärkning | |
| 100 | |
| -40°C to 100°C | |
| 0.102 mm | |
| 1,9 tum. | |
| 25.40 mm | |
| 48.26 mm |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40°F to 212°F | |
| 0.004 in | |
| 1,9 x 1 tum. | |
| 1 tum | |
| 1.9 in | |
| M5-78-432-CL-BK |