Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande, mångsidiga klara polyesteretiketter
Märk kretskort, paneler och utrustning med B-432 genomskinligt polyesteretikettmaterial, så att de applicerade ytfärgerna kan överföras runt den utskrivna etiketttexten. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ handhållen etikettmaskin.
698.40 SEK - 742.00 SEK
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd; CSA godkänd i enlighet med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
|---|---|
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Genomskinlig, Klart |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Stansad |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17871769
|
Brady™
170873 |
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) | |||||||
|
17801799
|
Brady™
170874 |
1,9 x 1 tum. |
742.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler
- Tillverkad av tuff klar polyester som är resistent mot kemikalier, olja, vatten och extrema temperaturer
- Har ett permanent akryllim som är idealiskt för både släta och grova ytor
Specifikationer
| UL erkänd; CSA godkänd i enlighet med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 | |
| Genomskinlig, Klart | |
| Stansad | |
| Icke-steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °C till 100 °C | |
| 0.102 mm |
| Permanent akryl | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Tillgångsspårning; Streckkodsmärkning; Märkning av komponenter och utrustning; Data- och telekommunikationsmärkning; Elektrisk märkning; Allmän identifiering; Inventering och inspektionsmärkning; Lagermärkning | |
| -40 °F till 212 °F | |
| 0,004 tum | |
| 1 tum |