Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande, mångsidiga klara polyesteretiketter
Märk kretskort, paneler och utrustning med B-432 genomskinligt polyesteretikettmaterial, så att de applicerade ytfärgerna kan överföras runt den utskrivna etiketttexten. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ handhållen etikettmaskin.
Brand: Brady™ 170873
Beskrivning
- Idealiskt för elektronisk PCB- och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, klassningsskyltar och identifiering av solpaneler
- Tillverkad av tålig klar polyester som är kemisk, olja-, vatten- och extremtemperaturbeständig
- Innehåller ett permanent akryllim som är idealiskt för både släta och grova ytor
Specifikationer
| UL erkänd; CSA godkänd i enlighet med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 | |
| Genomskinlig, Klart | |
| Stansad | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning; Streckkodsmärkning; Märkning av komponenter och utrustning; Data- och telekommunikationsmärkning; Elektrisk märkning; Allmän identifiering; Inventering och inspektionsmärkning; Lagermärkning | |
| 280 | |
| -40 °C till 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 0,5 tum | |
| 25.40 mm | |
| 12.70 mm |
| Permanent akryl | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °F till 212 °F | |
| 0,004 tum | |
| 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) | |
| 1 tum | |
| 0,5 tum | |
| M5-17-432-CL-BK |