Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande polyesteretiketter för flera ändamål
Märk enkelt komponenter med termisk överföring, glansigt permanent polyesteretikettmaterial (B-422). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettskrivare.
Brand: Brady™ 170739
Beskrivning
- Designad för ett brett spektrum av applikationer såsom märkningsutrustning, kretskort, panelkomponenter och streckkoder
- Konstruerad för att tåla nötning, extrema temperaturer och lösningsmedel som alkohol, olja och vatten
- Tillverkad med ett permanent akryllim som fäster på grova, släta och pulverlackerade plana ytor
Specifikationer
| UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Vitt | |
| Kassett (tejp) | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, tråd- och kabelmärkning | |
| 260 | |
| -40 °C till 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 1 tum | |
| 25.40 mm | |
| 25.40 mm |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40 °F till 212 °F | |
| 0,004 tum | |
| 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) | |
| 1 tum | |
| 1 tum | |
| M4-49-422 |