Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande polyesteretiketter för flera ändamål
Märk enkelt komponenter med termisk överföring, glansigt permanent polyesteretikettmaterial (B-422). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettskrivare.
380.00 SEK - 1040.00 SEK
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL969, CSA accepterad, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
|---|---|
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Formatera | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Formatera | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
17950710
|
Brady™
170738 |
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) | Kassett (tejp) |
1076.71 SEK 886.28 SEK / Paket med 480 Save 190.43 SEK 17% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17920710
|
Brady™
170736 |
0,75 x 1,5 tum. | Kassett (tejp) |
637.00 SEK
Paket med 180 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17920770
|
Brady™
170739 |
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) | Kassett (tejp) |
1039.39 SEK
Paket med 260 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17910710
|
Brady™
170737 |
12,70 mm (B) x 38,10 mm (H) | Kassett (tejp) |
380.00 SEK
Paket med 180 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17970680
|
Brady™
170730 |
25 fot x 0,375 tum. | Kontinuerligt |
532.00 SEK 526.05 SEK / Paket med 1 Save 5.95 SEK 1% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17980680
|
Brady™
170731 |
25 fot x 0,475 tum. | Kontinuerligt |
667.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17990680
|
Brady™
170732 |
25 fot x 0,5 tum. | Kontinuerligt |
627.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17921940
|
Brady™
170733 |
25 fot x 0,625 tum. | Kontinuerligt |
1040.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17900690
|
Brady™
170734 |
25 fot x 1 tum. | Kontinuerligt |
968.43 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17801779
|
Brady™
170859 |
25 fot x 1,5 tum. | Kontinuerligt |
887.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Designad för ett brett spektrum av applikationer såsom märkningsutrustning, kretskort, panelkomponenter och streckkoder
- Konstruerad för att tåla nötning, extrema temperaturer och lösningsmedel som alkohol, olja och vatten
- Tillverkad med ett permanent akryllim som fäster på grova, släta och pulverlackerade plana ytor
Specifikationer
| UL erkänd enligt UL969, CSA accepterad, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Vitt | |
| Polyester | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning | |
| -40 °C till 100 °C | |
| 0.102 mm |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Icke-steril | |
| -40 °F till 212 °F | |
| 0,004 tum |