Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande polyesteretiketter för flera ändamål
Märk enkelt komponenter med termisk överföring, glansigt permanent polyesteretikettmaterial (B-422). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettskrivare.
Brand:  Brady™ 170738
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17950710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.71 SEK
    886.28 SEK / Paket med 480
    Save 190.43 SEK
    17% Av
I lager
Beskrivning
  • Designad för ett brett spektrum av applikationer såsom märkningsutrustning, kretskort, panelkomponenter och streckkoder
  • Konstruerad för att tåla nötning, extrema temperaturer och lösningsmedel som alkohol, olja och vatten
  • Tillverkad med ett permanent akryllim som fäster på grova, släta och pulverlackerade plana ytor
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd enligt UL969, CSA accepterad, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Vitt
Kassett (tejp)
Etikett
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
480
-40 °C till 100 °C
0.102 mm
0,5 tum
25.40 mm
12.70 mm
Permanent akryl
Glans
Polyester
Icke-steril
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
-40 °F till 212 °F
0,004 tum
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
1 tum
0,5 tum
M4-47-422