Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande polyesteretiketter för flera ändamål
Märk enkelt komponenter med termisk överföring, glansigt permanent polyesteretikettmaterial (B-422). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettskrivare.
Brand:  Brady™ 170731
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17980680
  • 667.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • Designad för ett brett spektrum av applikationer såsom märkningsutrustning, kretskort, panelkomponenter och streckkoder
  • Konstruerad för att tåla nötning, extrema temperaturer och lösningsmedel som alkohol, olja och vatten
  • Tillverkad med ett permanent akryllim som fäster på grova, släta och pulverlackerade plana ytor
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Vitt
Kontinuerligt
Etikett
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, tråd- och kabelmärkning
1
-40 °C till 100 °C
0.102 mm
25 ft.
0,475 tum.
M4C-475-422
Permanent akryl
Glans
Polyester
Icke-steril
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
-40 °F till 212 °F
0,004 tum
25 fot x 0,475 tum.
7.62 m
12.07 mm