Learn More
AGPAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 10601-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16887083
  • 4652.90 SEK / 150µL
Description
This gene encodes an enzyme that converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA). LPA and PA are two phospholipids involved in signal transduction and in lipid biosynthesis in cells. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. This gene is located in the class III region of the human major histocompatibility complex. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein.
Specifications
Specifications
AGPAT1
Polyclonal
Unconjugated
AGPAT1
1 AGP acyltransferase 1, 1 AGPAT 1, 1 AGPAT1, AGPAT1, G15, LPAAT alpha, LPAATA, Protein G15
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10554, 406165, 55979
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O35083, Q99943
Agpat1
AGPAT1 Fusion Protein Ag0837
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
AGPAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis