Läs mer
Albumin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4860.00 SEK
Specifikationer
Antigen Albumin
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Värd art Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18188397
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-38174
0.1 mL
4860.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Albumin Polyclonal specifically detects Albumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Albumin
Polyclonal
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
albumin, cell growth inhibiting protein 42, DKFZp779N1935, growth-inhibiting protein 20, PRO0883, PRO0903, PRO1341, serum albumin
ALB
IgG
Affinity Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P02768
213
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ADLPSLAADFVESKDVCKNYAEAKDVFLGMFLYEYARRHPDYSVVLLLRLAKTYETTLEKCCAAADPHECYAKVFDEF
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer