missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALKBH5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 16837-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Dioxygenase that demethylates RNA by oxidative demethylation: specifically demethylates N(6)-methyladenosine (m6A) RNA, the most prevalent internal modification of messenger RNA (mRNA) in higher eukaryotes. Can also demethylate N(6)-methyladenosine in single-stranded DNA (in vitro). Requires molecular oxygen, alpha-ketoglutarate and iron. Demethylation of m6A mRNA affects mRNA processing and export. Required for spermatogenesis (By similarity).Especificaciones
ALKBH5 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ALKBH5 | |
ABH5, ALKBH5, OFOXD, OFOXD1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
268420, 303193, 54890 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.47 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
D3ZKD3, Q3TSG4, Q6P6C2 | |
Alkbh5 | |
ALKBH5 Fusion Protein Ag10516 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
ALKBH5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido