Learn More
Specifica
Specifica
| CAS | 1736-60-3 |
| Melting Point | -64.0°C |
| Density | 1.3580g/mL |
| Boiling Point | 148.0°C to 149.0°C |
| Flash Point | 43°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Molecular Formula | C9H5F5 |
| Linear Formula | C6F5CH2CH=CH2 |
| MDL Number | MFCD00000301 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?