Läs mer
Neville and More™ Alpha glasflaska
Produktkod. 15343408 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 110
Paket med 127
Paket med 130
Paket med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Färg unitSize
15343408 3.3 cm Bärnsten Paket med 110
15393408 3.86 cm Bärnsten Paket med 127
15313418 4.4 cm Bärnsten Paket med 130
15383408 4.4 cm Klart Paket med 130
15323418 6.2 cm Bärnsten Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15343408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 SEK
    290.42 SEK / Paket med 110
    Save 7.58 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att lagra medicin. kemiska reagenser.
  • Standard runda glasflaskor
  • Lätta glasflaskor
  • Har samma hals, en keps för hela sortimentet
  • Tillverkad i renrum
  • Förpackad i rena krymplindade förpackningar för ökad renhet
  • Snatterisk glashals
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Inre 3.3 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 110
Volym (metrisk) Brätt 22 mL
Förslutning ingår Nej
Form Rund
Höjd (metrisk) 5.2 cm
Produkttyp Alfaflaska
Stängningsstorlek 2.8 cm