Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.86 cm |
| Material | Glas (typ 3) |
| nr per ärende | 127 |
| Volym (metrisk) Brätt | 67.5 mL |
| Förslutning ingår | Nej |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 9.4 cm |
| Produkttyp | Alfaflaska |
| Stängningsstorlek | 2.8 cm |