Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2300 STANDARD Inbunden
Kemiska skyddsdräkter med en bra skyddsbarriär mot många oorganiska flytande kemikalier inklusive syror och baser.
Brand: Ansell YY23B-00111-03
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Lätt, men ändå relativt stark och hållbar
- Designad för att skydda, typiska överdragsegenskaper inkluderar en huva med andningsskydd och en dragkedja med självhäftande tejpförslutning
- Antistatisk
Specifikationer
Intermediär | |
Gult | |
EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 | |
65 gsm |
Polyeten på bikomponent polypropen, polyeten non-woven | |
Bunden | |
Miljösanering och -sanering, montering och demontering av stora rör, överföring av vätskor och fasta ämnen, montering och montering av komponenter | |
Y23B111 |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 2300 STANDARD Inbunden > Storlek: Medium, Stil:Y23B111
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering