Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Beskrivning
- Luft- och vattenånggenomsläppligt (andningsbart) tyg hjälper till att minska risken för värmestress
- Ultralågt ludd för att minska risken för korskontaminering i kritiska områden
- Uppnår de högsta klassificeringarna för skydd mot biologiska agens i enlighet med EN 14126 och ASTM F 1671 för penetrering av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
- Antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Överföring av vätskor och fasta ämnen, oväntade läckage spill eller andra utsläpp, växtdesinfektion och sanering, tankrengöring, nödåtgärder, spill eller läckage sanering, underhåll, kontaminerade miljöer |
| Huva typ | Attached |
| Material | Mikroporöst non-woven polypropenlaminat |
| Storlek | 4X-stor |
| Produkttyp | Ultrasonically Welded Coverall |
| Sömtyp | Svetsad |
| Stil | W25W122 |
| Vikt (metrisk) | 65 gsm |