Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD
Produktkod. 16844860
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16844860 Liten
16854860 Intermediär
16864860 Betydande
16874860 X-large
16884860 2X-large
16894860 3X-large
16804870 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16844860 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH25W0012202
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiska skyddsdräkter med slitstark och andningsbar mikroporös laminatteknologi och typ 4/5/6 skydd.
  • Luft- och vattenånggenomsläppligt (andningsbart) tyg hjälper till att minska risken för värmestress
  • Ultralågt ludd för att minska risken för korskontaminering i kritiska områden
  • Uppnår de högsta klassificeringarna för skydd mot biologiska agens i enlighet med EN 14126 och ASTM F 1671 för penetrering av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Överföring av vätskor och fasta ämnen, oväntade läckage spill eller andra utsläpp, växtdesinfektion och sanering, tankrengöring, nödåtgärder, spill eller läckage sanering, underhåll, kontaminerade miljöer
Huva typ Attached
Material Mikroporöst non-woven polypropenlaminat
Storlek Liten
Produkttyp Ultrasonically Welded Coverall
Sömtyp Svetsad
Stil W25W122
Vikt (metrisk) 65 gsm