Läs mer
Ansell AlphaTec 3000 AVANT Flygbolag
Produktkod. 16814990
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Stil:
Y30T755
Y30T755D
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Stil Förpackningsstorlek
16814990 Liten Y30T755 Paket med 4
16834990 Betydande Y30T755 Paket med 4
16824990 Intermediär Y30T755 -
16844990 X-large Y30T755 -
16854990 2X-large Y30T755 -
16864990 3X-large Y30T755 -
17101055 Intermediär Y30T755D -
17111055 Betydande Y30T755D -
17121055 X-large Y30T755D -
17131055 2X-large Y30T755D -
17141055 3X-large Y30T755D -
17191045 Liten Y30T755D -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16814990 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30T0075502
Beräknad leverans: 24-06-2027
Inkapslade kemikalieskyddsdräkter för användning med luftmatade/försedda system.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde).
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
För användning med (applikation) Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar samt processutrustning, öppning och tömning av pumpar, ventiler eller rör, fyllning, blandning och påfyllning av råvaror, blandning eller lastning av kemikalier, rengöring av anläggningar och maskiner, oväntade läckor eller andra utsläpp, lastning och lossning av lastbilar och fordon, produktinspektion
Huva typ Fullt inkapslat
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Liten
Produkttyp Inkapslade kemiska skyddsdräkter för användning med luftmatade/tillförda system
Sömtyp Svetsad och tejpad
Stil Y30T755
Vikt (metrisk) 80 gsm