Läs mer
Ansell AlphaTec 3000 AVANT Flygbolag
Produktkod. 17191045
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Stil:
Y30T755
Y30T755D
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Stil Förpackningsstorlek
17191045 Liten Y30T755D -
16814990 Liten Y30T755 Paket med 4
16834990 Betydande Y30T755 Paket med 4
16824990 Intermediär Y30T755 -
16844990 X-large Y30T755 -
16854990 2X-large Y30T755 -
16864990 3X-large Y30T755 -
17101055 Intermediär Y30T755D -
17111055 Betydande Y30T755D -
17121055 X-large Y30T755D -
17131055 2X-large Y30T755D -
17141055 3X-large Y30T755D -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17191045 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30T0075502G05
Beräknad leverans: 01-06-2027
Inkapslade kemikalieskyddsdräkter för användning med luftmatade/försedda system.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde).
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
För användning med (applikation) Luftmatade/försörjningssystem
Huva typ Fullt inkapslat
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Liten
Produkttyp Inkapslade kemiska skyddsdräkter för användning med luftmatade/tillförda system
Sömtyp Svetsad och tejpad
Stil Y30T755D
Vikt (metrisk) 80 gsm