Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT AIRline ultraljudsvetsad och tejpad
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Helt inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fästa MICROCHEM™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Funktioner inkluderar luftkanalventilationssystem
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
- Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning Öppna och tömma pumpar ventiler eller ledningar Fyllning, blandning och laddning av råmaterial Blandning eller lastning av kemikalier Rengöring av anläggningar och maskiner Oväntade läckage spill eller andra utsläpp Lastning och lossning av lastbilar och fordon Produktkontroll |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | 2X-large |
| Ankel stil | Fästa sockstövlar med anti-halk PVC-sula |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |