Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT AIRline ultraljudssvetsad och tejpad G01
Produktkod. 16884980
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16884980 2X-large -
16804980 Liten -
16824980 Intermediär -
16844980 Betydande -
16864980 X-large Paket med 4
16804990 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16884980 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30T0075406G01
Beräknad leverans: 02-06-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G01 är en helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
Helt inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fästa MICROCHEM™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Funktioner inkluderar luftkanalventilationssystem
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Färg Gult
För användning med (applikation) Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning Öppna och tömma pumpar ventiler eller ledningar Fyllning, blandning och laddning av råmaterial Blandning eller lastning av kemikalier Rengöring av anläggningar och maskiner Oväntade läckage spill eller andra utsläpp Lastning och lossning av lastbilar och fordon Produktkontroll
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek 2X-large
Ankel stil Fästa sockstövlar med anti-halk PVC-sula
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Hals stil Huva
Antal fickor Hold (Håll)
Motstånd Kemikalie I Radioaktiv I Antistatisk
Sömtyp ULTRALJUDSVETSAD OCH TEJPAD