Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Produktkod. 17141065
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17141065 Intermediär
17161065 Betydande
17181065 X-large
17121065 Liten
17101075 2X-large
17121075 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17141065 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30T00075703G05
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkapslade kemikalieskyddsdräkter för användning med luftmatade/försedda system.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde).
  • Nödsnöre medger snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
För användning med (applikation) Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, blandning eller lastning av kemikalier, rengöring av anläggningar och maskiner, oväntade läckage, spill eller andra utsläpp, lastning och lossning av lastbilar och produkter i fordon
Huva typ Fullt inkapslat
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Intermediär
Produkttyp Inkapslade kemiska skyddsdräkter för användning med luftmatade/tillförda system
Sömtyp Svetsad och tejpad
Stil Y300757D
Vikt (metrisk) 80 gsm