Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudsvetsad och tejpad
Produktkod. 16894990
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16894990 Intermediär Paket med 4
16815000 Betydande -
16835000 X-large -
16855000 2X-large -
16875000 3X-large Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16894990 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30T00075603
Beräknad leverans: 28-05-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad är en inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
Inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Inkluderar internt ventilationssystem för luftkanaler
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Färg Gult
Huva typ Fäst, elastisk yta
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Intermediär
Ankel stil Boot-överklaffar
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Dubbel
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Öppna och tömma pumpventiler eller ledningar Fyllning, blandning och laddning av råmaterial Förorenade miljöer Kemikaliehantering Överföra vätskor och fasta ämnen Lastning och lossning av processutrustning Råvaruprovtagning Koncentration blandning och palletering Hazmat respons Montering och demontering av stora rör
Kön Unisex
Hals stil Med huva
Antal fickor Hold (Håll)
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Skyddsklass CE-KATEGORI III
Motstånd Kemikalier
Sömtyp Svetsat
Sterilitet Icke-steril
Midja stil Icke-elastisk