Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G01
Beskrivning
Inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Inkluderar internt ventilationssystem för luftkanaler
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
- Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Färg | Gult |
| Huva typ | Fäst, elastisk yta |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Betydande |
| Ankel stil | Fästa strumpor |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Dubbel |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Öppning och tömning av pumpar, ventiler eller ledningar, fyllning, blandning och påfyllning av råvaror, Förorenade miljöer, kemisk hantering, överföring av vätskor och fasta ämnen, lastning och lossning av processutrustning, insamling av råmaterialprover, koncentrationsblandning och palettering, hantering av farliga ämnen, montering och demontering av stora rör |
| Visa mer |