Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G01
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G01 är en inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
Brand:  Ansell™ YE30T000756-06-G01
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16865000
  • 11219.25 SEK / Paket med 4
Beräknad leverans: 29-10-2026
Beskrivning
Inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Inkluderar internt ventilationssystem för luftkanaler
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång