Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G01
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G01 är en inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
11219.25 SEK
| Produktkod | Brand | dimSize | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | dimSize | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16884990
|
Ansell™
YE30T000756-02-G01 |
11219.25 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 29-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
16805000
|
Ansell™
YE30T000756-03-G01 |
11219.25 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 29-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
16825000
|
Ansell™
YE30T000756-04-G01 |
11219.25 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 29-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
16845000
|
Ansell™
YE30T000756-05-G01 |
11219.25 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 29-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
16865000
|
Ansell™
YE30T000756-06-G01 |
11219.25 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 29-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
16885000
|
Ansell™
YE30T000756-07-G01 |
11219.25 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 29-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
Inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Inkluderar internt ventilationssystem för luftkanaler
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
- Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång