Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G05
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Helt inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fästa MICROCHEM™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Funktioner inkluderar luftkanalventilationssystem
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
- Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Öppna och tömma pumpars ventiler eller ledningar Fyllning, blandning och laddning av råmaterial Förorenade miljöer Kemikaliehantering Överföra vätskor och fasta ämnen Råvaruprovtagning Koncentration blandning och palletering Hazmat respons Montering och demontering av stora rör Lastning och lossning av processutrustning |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Liten |
| Ankel stil | Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Dubbla muddar, finger- och tumögla |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |