Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756
Beskrivning
- Specialiserat skydd: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756 kemikalieskyddsdräkt har visat sig skydda bärare från över 200 kemikalier.
- Förbättrade funktioner: Denna fullständiga skyddsdräkt har en panoramavisirdesign som säkerställer ett obehindrat synfält
- Genuin mångsidighet: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756 full kemikalieskyddsdräkt har också ett HEPA-filter, som ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare håller ljudet i dräkten under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Övervägd estetik: Dessutom var de bifogade sockorna med elastisk stövelöverlapp designad för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan, för att minska risken för kemikalieintrång
- Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G01 AlphaTec™ 37-676 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
- Bifogade stöveländar med anti-halk PVC-sula version finns också och nödslitsnöre.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Opening and draining pumps valves or lines, Filling, blending and charging of raw materials, Contaminated Environments, Chemical Handling, Transferring liquids and solids, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Loading and unloading of proces equipment |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Liten |
| Ankel stil | Elastisk stövelöverlapp |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kön | Unisex |
| Produkttyp | Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems |
| Visa mer |