Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756
Produktkod. 17191085
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17191085 3X-large -
17131075 Liten -
17141075 Liten -
17151075 Liten -
17161075 Intermediär -
17171075 Intermediär -
17191075 Betydande -
17101085 Betydande -
17121085 X-large Paket med 4
17131085 X-large Paket med 4
17151085 2X-large Paket med 4
17161085 2X-large -
17181085 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17191085 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30TA0075607
Beräknad leverans: 07-01-2027
AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Ultraljudssvetsad och tejpad dräkt har en panoramavisirdesign som säkerställer ett obehindrat synfält och ett HEPA-filter.
  • Specialiserat skydd: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756 kemikalieskyddsdräkt har visat sig skydda bärare från över 200 kemikalier.
  • Förbättrade funktioner: Denna fullständiga skyddsdräkt har en panoramavisirdesign som säkerställer ett obehindrat synfält
  • Genuin mångsidighet: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756 full kemikalieskyddsdräkt har också ett HEPA-filter, som ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare håller ljudet i dräkten under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Övervägd estetik: Dessutom var de bifogade sockorna med elastisk stövelöverlapp designad för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan, för att minska risken för kemikalieintrång
DESIGN DRAG:
  • Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G01 AlphaTec™ 37-676 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
  • Bifogade stöveländar med anti-halk PVC-sula version finns också och nödslitsnöre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Färg Gult
För användning med (applikation) Opening and draining pumps valves or lines, Filling, blending and charging of raw materials, Contaminated Environments, Chemical Handling, Transferring liquids and solids, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Loading and unloading of proces equipment
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek 3X-large
Ankel stil Elastisk stövelöverlapp
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Produkttyp Kemisk skyddsdräkt
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sömtyp Svetsad och tejpad