Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756-G05
Produktkod. 17181075
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17181075 Intermediär
17111085 Betydande
17141085 X-large
17171085 2X-large
17101095 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17181075 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30TA0075603G05
Beräknad leverans: 07-01-2027
AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad kemisk skyddsdräkt har en panoramavisirdesign som säkerställer ett obehindrat synfält.
  • Specialiserat skydd: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756 kemikalieskyddsdräkt har visat sig skydda bärare från över 200 kemikalier.
  • Förbättrade funktioner: Denna fullständiga skyddsdräkt har en panoramavisirdesign som säkerställer ett obehindrat synfält
  • Genuin mångsidighet: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756 full kemikalieskyddsdräkt har också ett HEPA-filter, som ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare håller ljudet i dräkten under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Övervägd estetik: Dessutom var de bifogade sockorna med elastisk stövelöverlapp designad för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan, för att minska risken för kemikalieintrång
DESIGN DRAG:
  • Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G01 AlphaTec™ 37-676 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
  • Bifogade stöveländar med anti-halk PVC-sula version finns också och nödslitsnöre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Färg Gult
För användning med (applikation) Kontaminerade miljöer, kemisk hantering, fyllning, blandning och påfyllning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och tömning av pumpar, ventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, insamling av råmaterialprover, koncentrationsblandning och palletering, hantering av farligt förnödenheter, montering och demontering av stora rör
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Intermediär
Ankel stil Elastisk stövelöverlapp
Krage typ Inkapslad huva
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Produkttyp Kemisk skyddsdräkt
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sömtyp Svetsad och tejpad