Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756-G05
Produktkod. p-200080417
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Produktkod. 17181075
Brand: Ansell YE30TA0075603G05
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad kemisk skyddsdräkt har en panoramavisirdesign som säkerställer ett obehindrat synfält.
  • Specialiserat skydd: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756 kemikalieskyddsdräkt har visat sig skydda bärare från över 200 kemikalier.
  • Förbättrade funktioner: Denna fullständiga skyddsdräkt har en panoramavisirdesign som säkerställer ett obehindrat synfält
  • Genuin mångsidighet: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756 full kemikalieskyddsdräkt har också ett HEPA-filter, som ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare håller ljudet i dräkten under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Övervägd estetik: Dessutom var de bifogade sockorna med elastisk stövelöverlapp designad för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan, för att minska risken för kemikalieintrång
DESIGN DRAG:
  • Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G01 AlphaTec™ 37-676 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
  • Bifogade stöveländar med anti-halk PVC-sula version finns också och nödslitsnöre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Färg Gult
För användning med (applikation) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Intermediär
Ankel stil Elastisk stövelöverlapp
Krage typ Inkapslad huva
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Produkttyp Kemisk skyddsdräkt
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sömtyp Svetsad och tejpad