Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 757
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Specialiserat skydd: De AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 757 helkroppsskyddsdräkt har testats mot 200 kemikalier.
- Genuin mångsidighet: Denna kemiska skyddsdräkts HEPA-filter erbjuder sekundärt skydd mot föroreningar från flygbolag och en SMC ljuddämpare håller ljudet i en kostym under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Övervägd estetik: Dessutom har denna skyddsdräkt fästa strumpor med en elastisk stövelöverlapp och är designad att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
- Minskade risker: Nöddragningsfunktionen hos denna helskyddsdräkt tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G01 Ansell Solvex (Nitril) handskar, G02 Ansell Barriärhandskar eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp och nödsnöre.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Opening and draining pumps valves or lines, Filling, blending and charging of raw materials, Contaminated Environments, Chemical Handling, Transferring liquids and solids, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Loading and unloading of proces equipment |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Betydande |
| Ankel stil | Fästa strumpor, elastisk känga över klaff |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Luftmatade/levererade system |
| Kön | Unisex |
| Visa mer |