Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 757
Produktkod. 17181095
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17181095 Betydande Paket med 4
17111095 Liten -
17121095 Liten -
17141095 Intermediär -
17151095 Intermediär -
17171095 Betydande Paket med 4
17101105 X-large -
17111105 X-large -
17131105 2X-large -
17141105 2X-large -
17161105 3X-large -
17171105 3X-large Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17181095 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30TA0075704
Beräknad leverans: 08-01-2027
AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad kemisk skyddsdräkt - modell 757 med HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare håller ljudet inom en kostym under 70 dB (även vid maximalt luftflöde).
  • Specialiserat skydd: De AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 757 helkroppsskyddsdräkt har testats mot 200 kemikalier.
  • Genuin mångsidighet: Denna kemiska skyddsdräkts HEPA-filter erbjuder sekundärt skydd mot föroreningar från flygbolag och en SMC ljuddämpare håller ljudet i en kostym under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Övervägd estetik: Dessutom har denna skyddsdräkt fästa strumpor med en elastisk stövelöverlapp och är designad att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
  • Minskade risker: Nöddragningsfunktionen hos denna helskyddsdräkt tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
DESIGN DRAG:
  • Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G01 Ansell Solvex (Nitril) handskar, G02 Ansell Barriärhandskar eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp och nödsnöre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Färg Gult
För användning med (applikation) Opening and draining pumps valves or lines, Filling, blending and charging of raw materials, Contaminated Environments, Chemical Handling, Transferring liquids and solids, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Loading and unloading of proces equipment
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Betydande
Ankel stil Fästa strumpor, elastisk känga över klaff
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Luftmatade/levererade system
Kön Unisex
Hals stil Huva
Produkttyp Inkapslad kemisk skyddsdräkt
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sömtyp Svetsad och tejpad