Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 757 - G05
Beskrivning
- Specialiserat skydd: De AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 757 helkroppsskyddsdräkt har testats mot 200 kemikalier.
- Genuin mångsidighet: Denna kemiska skyddsdräkts HEPA-filter erbjuder sekundärt skydd mot föroreningar från flygbolag och en SMC ljuddämpare håller ljudet i en kostym under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Övervägd estetik: Dessutom har denna skyddsdräkt fästa strumpor med en elastisk stövelöverlapp och är designad att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
- Minskade risker: Nöddragningsfunktionen hos denna helskyddsdräkt tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G01 Ansell Solvex (Nitril) handskar, G02 Ansell Barriärhandskar eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp och nödsnöre.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Öppning och tömning av pumpar, ventiler eller ledningar, fyllning, blandning och påfyllning av råmaterial, förorenade miljöer, kemisk hantering, överföring av vätskor och fasta ämnen, insamling av råmaterialprover, koncentrationsblandning och palletisering, farligt material-respons, montering och demontering av stora rör, lastning och lossning av processutrustning |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Liten |
| Ankel stil | Fästa strumpor, elastisk känga över klaff |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Luftmatade/levererade system |
| Kön | Unisex |
| Visa mer |