Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudsvetsad och tejpad
Produktkod. 16874990
Change view
Ankel stil:
Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp
Produktkod. Ankel stil
16874990 Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp
1 options
Produktkod. 16874990 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30T00075602
Beräknad leverans: 08-06-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad är en inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
Icke gastät inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fastsatta AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Inkluderar internt ventilationssystem för luftkanaler
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Färg Gult
För användning med (applikation) Öppna och tömma pumpventiler eller ledningar Fyllning, blandning och laddning av råmaterial Förorenade miljöer Kemikaliehantering Överföra vätskor och fasta ämnen Lastning och lossning av processutrustning Råvaruprovtagning Koncentration blandning och palletering Hazmat respons Montering och demontering av stora rör
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Liten
Ankel stil Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Dubbla muddar, finger- och tumögla
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Hals stil Inkapslad huva
Antal fickor Hold (Håll)
Motstånd CE Kategori III: Den högsta nivån av personlig skyddsutrustning (PPE) för allvarliga risker. Typ 3: Skyddskläder som skyddar mot vätskestänk. EN 1073-1: Standard för skyddskläder mot radioaktiv kontaminering. EN 1149-5: Standard för skyddskläder med elektrostatiska egenskaper som minskar urladdningar av statisk elektricitet.
Sömtyp ULTRALJUDSVETSAD OCH TEJPAD