Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 APOLLO
Produktkod. 17120665
Change view
Storlek:
Liten
3X-large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17120665 3X-large
17110665 Liten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17120665 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40T0012607
Beräknad leverans: 01-06-2027
Helt inkapslad kemikalieskyddande och vätsketät dräkt med skydd av typ 3/4.
  • Designad för att skydda, dubbla dragkedjor på baksidan, fästa strumpor med stövelöverlapp
  • Bakmonterad andningsapparat (BA) ficka - universell passform med de flesta BA
  • Förbättrad komfort, stickade inre muddar och inre textiltyp förbättrar bärarens acceptans
  • Bunden Ansell Barrier™ handskar, utandningsventiler och klart ansiktsvisir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör
Huva typ Fullt inkapslat
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek 3X-large
Produkttyp Fullt inkapslad kemikalieskyddande, vätsketät dräkt, typ 3/4-skydd
Sömtyp Svetsad och tejpad
Stil G40T126B
Vikt (metrisk) 103 gsm