Läs mer
Ansell AlphaTec 4000 AVANT Flygbolag
Produktkod. 17190755
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Inkluderar:
Bifogade strumpor och handskar
Strumpor och neoprenhandskar
Strumpor och resårstövelöverlappning
Stil:
G40T755
G40T755B
G40T755C
G40T755D
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Inkluderar Stil Förpackningsstorlek
17190755 Betydande Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755D -
17120755 Liten Strumpor och neoprenhandskar G40T755C -
17100775 3X-large Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755D -
17130755 Liten Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755D -
17140755 Intermediär Bifogade strumpor och handskar G40T755B Paket med 3
17150755 Intermediär Strumpor och neoprenhandskar G40T755C -
17160755 Intermediär Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755D -
17170755 Betydande Bifogade strumpor och handskar G40T755B -
17100755 Liten Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755 Paket med 3
17120765 X-large Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755D -
17180755 Betydande Strumpor och neoprenhandskar G40T755C -
17140765 2X-large Bifogade strumpor och handskar G40T755B -
17150765 2X-large Strumpor och neoprenhandskar G40T755C -
17160765 2X-large Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755D Paket med 3
17130765 2X-large Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755 Paket med 3
17170765 3X-large Strumpor och resårstövelöverlappning G40T755 -
17180765 3X-large Bifogade strumpor och handskar G40T755B -
17190765 3X-large Strumpor och neoprenhandskar G40T755C -
17110755 Liten Bifogade strumpor och handskar G40T755B Paket med 3
17100765 X-large Bifogade strumpor och handskar G40T755B -
17110765 X-large Strumpor och neoprenhandskar G40T755C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 17190755 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40T0075504G05
Beräknad leverans: 17-06-2027
Inkapslade kemikalieskyddsdräkter för användning med luftmatade/försedda system.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde).
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (applikation) Kontaminerade miljöer, kemisk hantering, fyllning, blandning och påfyllning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och tömning av pumpar, ventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, insamling av råmaterialprover, koncentrationsblandning och palletering, hantering av farligt förnödenheter, montering och demontering av stora rör
Huva typ Fullt inkapslat
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Betydande
Inkluderar Strumpor och resårstövelöverlappning
Produkttyp Inkapslade kemiska skyddsdräkter för användning med luftmatade/tillförda system
Sömtyp Svetsad och tejpad
Stil G40T755D
Vikt (metrisk) 103 gsm