Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline ultraljudssvetsad och tejpad G05
Produktkod. 17190745
Change view
Storlek:
2X-large
3X-large
Betydande
Intermediär
Large/X-Large
Liten
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17190745 3X-large
17140735 Liten
17170735 Intermediär
17100745 Betydande
17130745 Large/X-Large
17160745 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17190745 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40T0075407G05
Beräknad leverans: 01-06-2027
AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultraljudssvetsade och tejpade G05 fästs av bäraren och är avtagbara för återanvändning när så är lämpligt. Luftflödet är justerbart från 340 L/min till 590 L/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar.
Fäst av bäraren och avtagbar.
  • Luftflödet är justerbart från 340 L/min till 590 L/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa sockstövlar med halkskyddad PVC-sula - Designade för att tillåta mjuka eller skyddande skyddsskor att bäras inuti och erbjuder begränsat motstånd mot halka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Färg Klart
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, Kemikaliehantering, Fyllning, blandning och laddning av råmaterial, Överföring av vätskor och fasta ämnen, Öppning och tömning av pumpventiler eller ledningar, Lastning och lossning av processutrustning, Råvaruprovtagning, Koncentrationsblandning och palletering, Hazmat-respons, Montering och demontering av stora rör
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek 3X-large
Ankel stil Bifogade elastiska sockstövlar med anti-halk PVC-sula
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastiska dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Hals stil Helt inkapslad huva med visir
Antal fickor Hold (Håll)
Skyddsklass CE-KATEGORI III
Motstånd Kemikalie I Partikel I Radioaktiv I ESD
Sömtyp Svetsad och tejpad