Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline
Produktkod. 17100785
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17100785 Intermediär
17170775 Liten
17160785 X-large
17190785 2X-large
17130785 Betydande
17120795 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17100785 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40T00075603
Beräknad leverans: 14-01-2027
Inkapslade kemikalieskyddsdräkter för användning med luftmatade/försedda system.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar.
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren.
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde).
  • Nödsnöre medger snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren.
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Intermediär
Produkttyp Inkapslade kemiska skyddsdräkter för användning med luftmatade/tillförda system
Sömtyp Svetsad och tejpad
Stil G400756
Vikt (metrisk) 103 gsm