Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline
Beskrivning
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar.
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren.
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde).
- Nödsnöre medger snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren.
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör |
| Huva typ | Fullt inkapslat |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Liten |
| Produkttyp | Inkapslade kemiska skyddsdräkter för användning med luftmatade/tillförda system |
| Sömtyp | Svetsad och tejpad |
| Stil | G400756 |
| Vikt (metrisk) | 103 gsm |