Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudsvetsad och tejpad
Produktkod. 17150795
Change view
Storlek:
2X-large
3X-large
Betydande
Intermediär
Liten
Stor/X-Stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17150795 Liten Paket med 3
17180795 Intermediär Paket med 3
17110805 Betydande Paket med 3
17140805 Stor/X-Stor -
17170805 2X-large Paket med 3
17100815 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17150795 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40T00075702
Beräknad leverans: 08-06-2027
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad fästs av bäraren och är avtagbar för återanvändning vid behov. Luftflödet är justerbart från 340 L/min till 590 L/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar.
Fäst av bäraren och avtagbar för återanvändning.
  • Luftflödet är justerbart från 340 L/min till 590 L/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Utandningsventiler monterade på dräktens baksida tillåter C0 2 att fly och utjämnar trycket inuti dräkten, vilket möjliggör ett komplett rörelseområde utan risk för att överdrivet tryck orsakar skada på dräkten eller bäraren
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14605:2005 + A1:2009∣CE KATEGORI III∣EN 1073-1:2016 + A1:2018∣EN 1149-5:2018
Färg Klart
För användning med (applikation) Förorenade miljöer∣Kemisk hantering∣Påfyllning, blandning och laddning av råvaror∣Överföra vätskor och fasta ämnen∣Öppning och tömning av pumpventiler eller ledningar∣Lastning och lossning av processutrustning∣Råvaruprovtagning∣Koncentrationsblandning och palletering∣Hazmatrespons∣Montering och demontering av stora rör
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Liten
Ankel stil Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp
Förslutningstyp Dragkedja
Krage typ Inkapslad huva
Manschettstil Elastiska dubbla muddar med finger- och tumögla och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Luftmatade/levererade system
Kön Unisex
Hals stil Helt inkapslad huva
Antal fickor Hold (Håll)
Produkttyp Inkapslade kemikalieskyddsdräkter för användning med luftmatade/försedda system
Skyddsklass CE-KATEGORI III
Motstånd Kemikalier I Partikel I Antistatisk
Sömtyp Svetsad och tejpad
Sterilitet Icke-steril
Midja stil Polyesterbandbälte med YKK spänne