Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G02
Produktkod. p-200004964
Storlek:
2X-large
3X-large
Betydande
Intermediär
Large/X-Large
Liten
Produktkod. 17180775
Brand: Ansell™ GR40T00075602G02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G02 fästs av bäraren och är avtagbar för återanvändning när så är lämpligt. Luftflödet är justerbart från 340 L/min till 590 L/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar.
Fäst av bäraren och avtagbar för återanvändning.
  • Luftflödet är justerbart från 340 L/min till 590 L/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Utandningsventiler monterade på dräktens baksida tillåter C0 2 att fly och utjämnar trycket inuti dräkten, vilket möjliggör ett komplett rörelseområde utan risk för att överdrivet tryck orsakar skada på dräkten eller bäraren
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med resår överlapp
    • Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14605:2005 + A1:2009∣CE-nummer∣EN 1073-1:2016 + A1:2018∣EN 1149-5:2018
Färg Klart
För användning med (applikation) Förorenade miljöer∣Kemisk hantering∣Påfyllning, blandning och laddning av råvaror∣Överföra vätskor och fasta ämnen∣Öppning och tömning av pumpventiler eller ledningar∣Lastning och lossning av processutrustning∣Råvaruprovtagning∣Koncentrationsblandning och palletering∣Hazmatrespons∣Montering och demontering av stora rör
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Liten
Förslutningstyp Dragkedja
Krage typ Inkapslad huva
Manschettstil Elastiska dubbla muddar med finger- och tumögla och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Luftmatade/levererade system
Kön Unisex
Hals stil Helt inkapslad huva
Antal fickor Hold (Håll)
Produkttyp Inkapslade kemikalieskyddsdräkter för användning med luftmatade/försedda system
Skyddsklass CE-KATEGORI III
Motstånd Kemikalier I Partikel I Antistatisk
Sömtyp Svetsad och tejpad
Sterilitet Icke-steril
Midja stil Polyesterbandbälte med YKK spänne