Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G02
Storlek:
2X-large
3X-large
Betydande
Intermediär
Large/X-Large
Liten
Description
Fäst av bäraren och avtagbar för återanvändning.
- Luftflödet är justerbart från 340 L/min till 590 L/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar.
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Utandningsventiler monterade på dräktens baksida tillåter C0 2 att fly och utjämnar trycket inuti dräkten, vilket möjliggör ett komplett rörelseområde utan risk för att överdrivet tryck orsakar skada på dräkten eller bäraren
- Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN 14605:2005 + A1:2009∣CE KATEGORI III∣EN 1073-1:2016 + A1:2018∣EN 1149-5:2018 |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Förorenade miljöer∣Kemisk hantering∣Påfyllning, blandning och laddning av råvaror∣Överföra vätskor och fasta ämnen∣Öppning och tömning av pumpventiler eller ledningar∣Lastning och lossning av processutrustning∣Råvaruprovtagning∣Koncentrationsblandning och palletering∣Hazmatrespons∣Montering och demontering av stora rör |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Liten |
| Ankel stil | Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Krage typ | Inkapslad huva |
| Manschettstil | Elastiska dubbla muddar med finger- och tumögla och permanent fästa kemikalieskyddshandskar |
| Show More |