Läs mer
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756
Product Code. 17190825
Change view
Click to view available options
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Unit Size:
Paket med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Unit Size
17190825 2X-large -
17130815 Liten -
17170815 Intermediär -
17110825 Betydande -
17150825 X-large Paket med 3
17130835 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17190825 Supplier Ansell Supplier No. GR40TA0075606
Beräknad leverans: 20-11-2026
Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Ultraljudssvetsade och tejpade kemikalieskyddsdräkts svetsade och tejpade sömmar erbjuder den högsta nivån av försvar mot vätskor och partiklar.
  • Avancerat försvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 756 skyddsdräkt bedömdes mot mer än 200 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Förbättrat skydd: Den här kemikalieskyddsdräktens svetsade och tejpade sömmar erbjuder den högsta nivån av försvar mot vätskor och partiklar
  • Tillagda funktioner: The AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 756 har också en panoramavisirdesign, vilket säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Minskad risk: Förutom en rad ärmalternativ kommer denna skyddande kroppsdräkt också med påsydda strumpor och en elastisk stövel över flik för att minska risken för inträngning av kemikalier
DESIGN DRAG
  • Helt inkapslad luftmatad dräkt som har en permanent inbyggd AlphaTec AVANT STS V1 flygbolagsregulator.
  • Dräkten inkluderar invändigt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla.
  • Bifogade stövlar ändar med anti-halk PVC-sula version finns också och nödslitsnöre.
  • Bifogade handskalternativ:. Ingen handske med fingeröglor, G02(B) AlphaTec™ 02-100 eller G05(D) AlphaTec™ 29-500.
  • Stilar med koder som slutar på A756 inkluderar en valfri CEJN flygbolagskontakt, stilar med koder som slutar på 0756 gör det inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Färg Klart
För användning med (applikation) Kontaminerade miljöer, kemisk hantering, fyllning, blandning och påfyllning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och tömning av pumpar, ventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, insamling av råmaterialprover, koncentrationsblandning och palletering, hantering av farligt förnödenheter, montering och demontering av stora rör
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek 2X-large
Ankel stil Fästa strumpor, elastisk känga över klaff
Förslutningstyp Dragkedja
Krage typ Huva med panoramavisir
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Hals stil Huva med panoramavisir
Produkttyp Kemisk skyddsdräkt
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sömtyp Ultraljudssvetsad och tejpad