Läs mer
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 756
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Avancerat försvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 756 skyddsdräkt bedömdes mot mer än 200 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Förbättrat skydd: Den här kemikalieskyddsdräktens svetsade och tejpade sömmar erbjuder den högsta nivån av försvar mot vätskor och partiklar
- Tillagda funktioner: The AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 756 har också en panoramavisirdesign, vilket säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Minskad risk: Förutom en rad ärmalternativ kommer denna skyddande kroppsdräkt också med påsydda strumpor och en elastisk stövel över flik för att minska risken för inträngning av kemikalier
DESIGN DRAG
- Helt inkapslad luftmatad dräkt som har en permanent inbyggd AlphaTec AVANT STS V1 flygbolagsregulator.
- Dräkten inkluderar invändigt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla.
- Bifogade stövlar ändar med anti-halk PVC-sula version finns också och nödslitsnöre.
- Bifogade handskalternativ:. Ingen handske med fingeröglor, G02(B) AlphaTec™ 02-100 eller G05(D) AlphaTec™ 29-500.
- Stilar med koder som slutar på A756 inkluderar en valfri CEJN flygbolagskontakt, stilar med koder som slutar på 0756 gör det inte.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Liten |
| Ankel stil | Fästa strumpor, elastisk känga över klaff |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Krage typ | Huva med panoramavisir |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |