Läs mer
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 757
Beskrivning
- Avancerat försvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 757 skyddsdräkt har testats mot mer än 200 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Förbättrat skydd: Denna kompletta kemiska skyddsdräkt ger en panoramavisirdesign för att säkerställa ett bra synfält för bäraren, förutom att tillhandahålla en rad ärmalternativ
- Minskade risker: De bifogade sockorna och den elastiska designen för stövel över flik av denna helkroppsskyddsdräkt kan bäras inuti kemikalieskyddsstövlar medan benet över fliken bärs utanför för att minska risken för kemikalieintrång
- Förhöjd taktilitet: Denna kemiska skyddsdräkt har en panoramavisirdesign som ger ett bra synfält för bäraren
DESIGN DRAG:
- Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G02 AlphaTec™ 02-100 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp och nödsnöre.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Kontaminerade miljöer, kemisk hantering, fyllning, blandning och påfyllning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och tömning av pumpar, ventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, insamling av råmaterialprover, koncentrationsblandning och palletering, hantering av farligt förnödenheter, montering och demontering av stora rör |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | Liten |
| Ankel stil | Fästa strumpor, elastisk känga över klaff |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Krage typ | Huva med panoramavisir |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |