Läs mer
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultraljudssvetsad och tejpad - modell 757 - G05
Produktkod. 17190835
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17190835 Liten -
17120845 Intermediär -
17150845 Betydande Paket med 3
17180845 X-large -
17110855 2X-large -
17140855 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17190835 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40TA0075702G05
Beräknad leverans: 01-06-2027
Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Ultraljudssvetsad och tejpad full kemisk skyddsdräkt ger en panoramavisirdesign för att säkerställa ett bra synfält för bäraren, förutom att tillhandahålla en rad olika ärmalternativ.
  • Avancerat försvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad - Modell 757 skyddsdräkt har testats mot mer än 200 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Förbättrat skydd: Denna kompletta kemiska skyddsdräkt ger en panoramavisirdesign för att säkerställa ett bra synfält för bäraren, förutom att tillhandahålla en rad ärmalternativ
  • Minskade risker: De bifogade sockorna och den elastiska designen för stövel över flik av denna helkroppsskyddsdräkt kan bäras inuti kemikalieskyddsstövlar medan benet över fliken bärs utanför för att minska risken för kemikalieintrång
  • Förhöjd taktilitet: Denna kemiska skyddsdräkt har en panoramavisirdesign som ger ett bra synfält för bäraren
DESIGN DRAG:
  • Helt inkapslad dräkt designad för användning i kombination med den permanent fästa AlphaTec™ AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
  • Dräktens funktioner inkluderar internt ventilationssystem med luftkanaler, dubbla manschetter, finger- och tumögla, G02 AlphaTec™ 02-100 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handskar.
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp och nödsnöre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Färg Klart
För användning med (applikation) Kontaminerade miljöer, kemisk hantering, fyllning, blandning och påfyllning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och tömning av pumpar, ventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, insamling av råmaterialprover, koncentrationsblandning och palletering, hantering av farligt förnödenheter, montering och demontering av stora rör
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Liten
Ankel stil Fästa strumpor, elastisk känga över klaff
Förslutningstyp Dragkedja
Krage typ Huva med panoramavisir
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Hals stil Huva med panoramavisir
Produkttyp Kemisk skyddsdräkt
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sömtyp Ultraljudssvetsad och tejpad