Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 Ultraljudssvetsad och tejpad dräkt
Produktkod. 18585054 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18585054 3X-large
18525054 Liten
18545054 Intermediär
18515054 Betydande
18565054 X-large
18535054 2X-large
18555054 4X-stor
18575054 5X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 18585054 Leverantör Ansell Leverantörsnummer OR40T0013007
Beräknad leverans: 18-11-2026
AlphaTec™ 4000 Ultraljudssvetsad och tejpad dräkt med innovativ kemisk barriärteknologi i flera lager och skydd av typ 3/4/5.
  • Specialiserat skydd: AlphaTec™ 4000 ultraljudssvetsad och tejpad - modell 130 är en robust kemikalieskyddsdräkt, genomträngningstestad för att tåla mer än 200 farliga kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Ökad styrka: Denna helkroppsskyddsdräkt kommer med tejpade och svetsade sömmar för att ge användarna extra styrka och kemisk barriärförsvar
  • Förhöjd synlighet: Designad med orangefärgat material, säkerställer den bättre sikt vilket kan minska risken för arbetsplatsskador
  • Förbättrad praktisk: Den har också en hakrem och en tumögla, som är kompatibla med en rad andningsskydd och handskyddsprodukter
  • Optimerad passform: Dess elastiska tvådelade huva, midja, muddar och anklar förenklar på- och avtagningsprocessen
  • Certifierade antistatiska egenskaper: Dessutom uppfyller denna antistatiska dräkt EN 1149-5
  • CE Kategori III Typ 3/4/5 skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Huva typ Bunden
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek 3X-large
Ankel stil Elastisk
Förslutningstyp Enkel dragkedja
Krage typ 3-delad huva
Manschettstil Elastisk
Motstånd Kemikalie
Sömtyp Ultraljudssvetsad och tejpad