Läs mer
Ansell AlphaTec™ 5000 APOLLO
Produktkod. 17180895
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17180895
Brand: Ansell OR50T0018604G02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Helt inkapslad kemikalieskyddande, vätsketät dräkt med skydd av typ 3/4.
  • Enastående genomträngningsprestanda för många organiska och oorganiska kemikalier, biologiska faror och kemiska krigföringsmedel
  • Exceptionellt barriärskydd, tillhandahållande> 480 minuters genombrottstid mot 14 av 15 kemikalier listade i EN ISO 6529
  • Bakmonterad andningsapparat (BA) ficka - universell passform med de flesta BA
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletering, hazmatrespons, montering och demontering av utsläpp av stora rör, läckage eller demontering av andra läckor
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Betydande
Sömtyp Svetsad och tejpad
Stil O50T186B
Vikt (metrisk) 132 gsm