Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitril Immersion Handskar
Produktkod. p-8477004 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. 12649741
Brand: Ansell™ 58535W100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för utomhusapplikationer. Gör det möjligt för användare att hantera våta eller oljiga föremål med mindre greppkraft och mer kontroll. Den patenterade Ansell Grip TechnologyTM säkerställer att beläggningspolymeren inte tränger in i fodret under tillverkningen för att förhindra eventuellt kemiskt läckage på huden.
  • Nitrilpolymerbeläggning minskar kemiskt läckage på huden
  • För inomhusapplikationer
  • Nylon liner
  • Handske manschett
  • Havsgrönt skal, antracitgrå dipfärg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Klart, Grå
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Nylon
Foder Vit Nylon
Kvantitet 6 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 58-535W